3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951278-1G OR951278-250MG
APOSOR951278-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR951278-1G APOSOR951278-250MG
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12153903
Numéro CAS: 825647-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité