Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951320-100G OR951320-25G
APOSOR951320-100GEA 237 EUR InStock
APOSOR951320-100G APOSOR951320-25G
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565654
Numéro CAS: 78515-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité