4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951389-1G OR951389-250MG
APOSOR951389-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR951389-1G APOSOR951389-250MG
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(4-Piperidyl)-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178381
Numéro CAS: 57614-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité