5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951480-1G OR951480-250MG
APOSOR951480-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR951480-1G APOSOR951480-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine
Formule: C₈H₁₁N₃
MW: 149,193 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060043
Numéro CAS: 2305-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité