Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-Methylimidazole-5-carboxylate
OR951535-1G OR951535-5G
APOSOR951535-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR951535-1G APOSOR951535-5G
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204805
Numéro CAS: 66787-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité