5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951560-1G
APOSOR951560-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR951560-1G
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620004
Numéro CAS: 511249-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité