L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951833-1G OR951833-250MG
APOSOR951833-1GEA 567 EUR InStock
APOSOR951833-1G APOSOR951833-250MG
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀ClN
MW: 167.635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544277
Numéro CAS: 73075-43-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité