5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951862-1G OR951862-250MG
APOSOR951862-1GEA 886 EUR InStock
APOSOR951862-1G APOSOR951862-250MG
5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
5-Ethyl-2-pyridine alcohol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658539
Numéro CAS: 53428-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité