2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952170-1G OR952170-5G
APOSOR952170-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR952170-1G APOSOR952170-5G
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025218
Numéro CAS: 89894-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité