2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952229-100MG OR952229-250MG
APOSOR952229-100MGEA 290 EUR InStock
APOSOR952229-100MG APOSOR952229-250MG
2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
2-Ethynyl-cyclopentanol
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375237
Numéro CAS: 22022-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité