1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952242-1G OR952242-250MG OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR952242-1G APOSOR952242-250MG APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164.244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527519
Numéro CAS: 33733-83-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité