6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952326-1G OR952326-250MG
APOSOR952326-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR952326-1G APOSOR952326-250MG
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520598
Numéro CAS: 105537-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité