4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR952491-1G OR952491-250MG OR952491-5G
APOSOR952491-1GEA 553 EUR InStock
APOSOR952491-1G APOSOR952491-250MG APOSOR952491-5G
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245,272 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656782
Numéro CAS: 212650-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité