6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952501-1G OR952501-250MG
APOSOR952501-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR952501-1G APOSOR952501-250MG
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one
Formule: C₉H₇N₃O
MW: 173,171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033893
Numéro CAS: 78784-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité