7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952537-1G OR952537-5G
APOSOR952537-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR952537-1G APOSOR952537-5G
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride
Formule: C₈H₉N₃O·2ClH
MW: 236,098 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878748
Numéro CAS: 860503-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité