7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952586-1G OR952586-250MG
APOSOR952586-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR952586-1G APOSOR952586-250MG
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369968
Numéro CAS: 86153-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité