7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
OR952613-1G OR952613-250MG
APOSOR952613-1GEA 345 EUR InStock
APOSOR952613-1G APOSOR952613-250MG
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061210
Numéro CAS: 31846-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité