7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952649-1G OR952649-250MG
APOSOR952649-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR952649-1G APOSOR952649-250MG
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369975
Numéro CAS: 422318-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité