8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952723-25G OR952723-5G
APOSOR952723-25GEA 502 EUR InStock
APOSOR952723-25G APOSOR952723-5G
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formule: C₉H₁₁ClN₂
MW: 182,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369929
Numéro CAS: 107479-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité