3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Chloromethyl)pyrazole Hydrochloride
OR952758-1G OR952758-5G
APOSOR952758-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR952758-1G APOSOR952758-5G
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride
Formule: C₄H₅ClN₂·ClH
MW: 153,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234808
Numéro CAS: 69658-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité