7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-7-methyl-1H-indazole
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198892
Numéro CAS: 478841-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité