(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-tert-Butoxybenzyl Alcohol
OR952840-1G OR952840-250MG OR952840-5G
APOSOR952840-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR952840-1G APOSOR952840-250MG APOSOR952840-5G
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082599
Numéro CAS: 51503-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité