2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-cyanonicotinate
OR952870-1G
APOSOR952870-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR952870-1G
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128863
Numéro CAS: 75358-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité