Methyl 2-hexenoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952905-100G OR952905-25G
APOSOR952905-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR952905-100G APOSOR952905-25G
Methyl 2-hexenoate 98%
Methyl 2-hexenoate
Formule: C₇H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048798
Numéro CAS: 2396-77-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité