Chroman-4-one oxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952980-1G OR952980-250MG
APOSOR952980-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR952980-1G APOSOR952980-250MG
Chroman-4-one oxime 95%
Chroman-4-one oxime
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463254
Numéro CAS: 24541-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité