3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953129-10G OR953129-1G OR953129-5G
APOSOR953129-10GEA 1010 EUR InStock
APOSOR953129-10G APOSOR953129-1G APOSOR953129-5G
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₅ClOS
MW: 196,653 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00489051
Numéro CAS: 14006-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité