Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953211-1G OR953211-250MG
APOSOR953211-1GEA 528 EUR InStock
APOSOR953211-1G APOSOR953211-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501340
Numéro CAS: 30932-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité