2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953337-1G OR953337-250MG
APOSOR953337-1GEA 603 EUR InStock
APOSOR953337-1G APOSOR953337-250MG
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂·ClH
MW: 182,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082676
Numéro CAS: 93554-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité