5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Indoline-5-carbonitrile
OR953724-1G OR953724-250MG OR953724-5G
APOSOR953724-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR953724-1G APOSOR953724-250MG APOSOR953724-5G
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371626
Numéro CAS: 15861-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité