Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Azepan-4-ol hydrochloride
OR953743-1G OR953743-250MG OR953743-5G
APOSOR953743-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR953743-1G APOSOR953743-250MG APOSOR953743-5G
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11053644
Numéro CAS: 1159823-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité