L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
OR953826-1G OR953826-5G
APOSOR953826-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR953826-1G APOSOR953826-5G
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
3-(2-Thienyl)-1-propanol
Formule: C₇H₁₀OS
MW: 142.219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09927267
Numéro CAS: 19498-72-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité