4H-3,1-Benzothiazine-2-thiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953867-1G OR953867-250MG
APOSOR953867-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR953867-1G APOSOR953867-250MG
4H-3,1-Benzothiazine-2-thiol 98%
4H-3,1-Benzothiazine-2-thiol
Formule: C₈H₇NS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07339560
Numéro CAS: 493-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité