2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Benzodioxole-4-methanamine
OR953947-1G OR953947-250MG
APOSOR953947-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR953947-1G APOSOR953947-250MG
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858181
Numéro CAS: 182634-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité