N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953961-1G OR953961-250MG
APOSOR953961-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR953961-1G APOSOR953961-250MG
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03821869
Numéro CAS: 183609-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité