9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953962-1G OR953962-250MG
APOSOR953962-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR953962-1G APOSOR953962-250MG
9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid 95%
9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447209
Numéro CAS: 63242-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité