Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR954158-1G OR954158-5G
APOSOR954158-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR954158-1G APOSOR954158-5G
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878841
Numéro CAS: 1018446-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité