1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954285-1G OR954285-5G
APOSOR954285-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR954285-1G APOSOR954285-5G
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₉N₃
MW: 171,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827521
Numéro CAS: 1120244-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité