1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954338-1G OR954338-5G
APOSOR954338-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR954338-1G APOSOR954338-5G
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01240945
Numéro CAS: 90915-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité