5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954374-10G OR954374-1G OR954374-5G
APOSOR954374-10GEA 754 EUR InStock
APOSOR954374-10G APOSOR954374-1G APOSOR954374-5G
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24448839
Numéro CAS: 1437794-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité