4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954485-10G OR954485-1G OR954485-5G
APOSOR954485-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR954485-10G APOSOR954485-1G APOSOR954485-5G
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26131173
Numéro CAS: 133999-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité