4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954562-1G OR954562-250MG
APOSOR954562-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR954562-1G APOSOR954562-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03646977
Numéro CAS: 111016-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité