2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954645-1G OR954645-5G
APOSOR954645-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR954645-1G APOSOR954645-5G
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11645433
Numéro CAS: 876494-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité