4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954776-1G OR954776-5G
APOSOR954776-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR954776-1G APOSOR954776-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11895234
Numéro CAS: 18855-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité