5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR955007-1G OR955007-250MG OR955007-5G
APOSOR955007-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR955007-1G APOSOR955007-250MG APOSOR955007-5G
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410266
Numéro CAS: 187999-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité