3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955386-1G OR955386-250MG
APOSOR955386-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR955386-1G APOSOR955386-250MG
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₁₂H₈N₂O
MW: 196,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689141
Numéro CAS: 1235035-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité