L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955438-1G OR955438-100MG OR955438-250MG OR955438-500MG
APOSOR955438-1GEA 236 EUR InStock
APOSOR955438-1G APOSOR955438-100MG APOSOR955438-250MG APOSOR955438-500MG
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198.646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620959
Numéro CAS: 74124-86-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité