6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 2,5-Dihydro-5-oxo-6-phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazine
OR9555-1G OR9555-250MG
APOSOR9555-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR9555-1G APOSOR9555-250MG
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Formule: C₉H₇N₃OS
MW: 205,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665863
Numéro CAS: 447-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité