(S)-Methyl 2-hydroxy-3-methylbutanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955620-1G OR955620-250MG
APOSOR955620-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR955620-1G APOSOR955620-250MG
(S)-Methyl 2-hydroxy-3-methylbutanoate 97%
(S)-Methyl 2-hydroxy-3-methylbutanoate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264168
Numéro CAS: 24347-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité