(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955802-1G OR955802-250MG OR955802-5G
APOSOR955802-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR955802-1G APOSOR955802-250MG APOSOR955802-5G
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO·ClH
MW: 187,667 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11865390
Numéro CAS: 1304771-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité