(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
OR956203-1G OR956203-250MG
APOSOR956203-1GEA 1080 EUR InStock
APOSOR956203-1G APOSOR956203-250MG
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09253611
Numéro CAS: 213990-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité